Drukuj
grafit ≥99% (metals basis), płatek ∼ 7-10 µm
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
43480.A1EA 965 PLN
43480.A1 43480.30
grafit ≥99% (metals basis), płatek ∼ 7-10 µm
grafit
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3827 °C
Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144065
Numer CAS: 7782-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,04560