Drukuj
krzem ≥99.9999% (metals basis), bryłki 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
43006.22EA 699 PLN
43006.22 43006.36
krzem ≥99.9999% (metals basis), bryłki 0.1-2.5cm (0.04-1.0in)
krzem
Formuła: Si
MW: 28,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 2355 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1410 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085311
Numer CAS: 7440-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8
Klasyfikacja Merck : 12,08635