Drukuj
cyna ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Dostawca: Thermo Scientific
00929.KFEA 874 PLN
00929.KF 00929.KJ
cyna ≥99.8% (metals basis), ingot 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
cyna
Formuła: Sn
MW: 118,71 g/mol
Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 232 °C
Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8
Klasyfikacja Merck : 12,09587