Drukuj
cyna ≥99.85% (metals basis), proszek -100 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
00941.36EA 1520 PLN
00941.36 00941.22
cyna ≥99.85% (metals basis), proszek -100 mesh
cyna
Formuła: Sn
MW: 118,71 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III