Drukuj
cyna ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Dostawca: Thermo Scientific
10790.G1EA 833 PLN
10790.G1 10790.G5
cyna ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 3.2 mm (0.13 in)
cyna
Formuła: Sn
MW: 118,71 g/mol
Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 232 °C
Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 23-141-8
Klasyfikacja Merck : 12,09587