Drukuj
cyna ≥99.9985% (metals basis), pręty, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
Dostawca: Thermo Scientific
11472.DPEA 1370 PLN
11472.DP 11472.HS
cyna ≥99.9985% (metals basis), pręty, Puratronic®, Length: 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
cyna
Formuła: Sn
MW: 118,71 g/mol
Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 232 °C
Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8
Klasyfikacja Merck : 12,09587