Drukuj
cyna ≥99.9985% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Scientific
11906.G5EA 567 PLN
11906.G5 11906.G1 11906.G9
cyna ≥99.9985% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
cyna
Formuła: Sn
MW: 118,71 g/mol
Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 232 °C
Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 23-141-8
Klasyfikacja Merck : 12,09587