Drukuj
cyna ≥99.9% (metals basis), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Scientific
14148.BYEA 2610 PLN
14148.BY 14148.BU
cyna ≥99.9% (metals basis), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
cyna
Formuła: Sn
MW: 118,71 g/mol
Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 232 °C
Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8
Klasyfikacja Merck : 12,09587