Drukuj
cyna, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
43461.14EA 2600 PLN
43461.14 43461.22
cyna, spherical powder APS ∼ 0.1 µm
cyna
Formuła: Sn
MW: 118,71 g/mol
Temp. Wrzenia: 2270 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 232 °C
Gęstość: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133862
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-141-8
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09587