Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, 5810 / 5810 R (ogólny produkt laboratoryjny)
Dostawca: Eppendorf
521-3509EA 51630 PLN
EPPE5810000.460 521-3509 EPPE5811000.465 EPPE5810000.060 521-2428 EPPE5811000.820 521-3508 EPPE5811000.865 521-2644 521-2643 EPPE5810000.665 521-2645 EPPE5811000.360 521-2640 EPPE5810000.365 521-2793 521-2642 EPPE5811000.065 EPPE5811000.660 521-2641
Wirówki stołowe, wentylowane/chłodzone, 5810 / 5810 R (ogólny produkt laboratoryjny)
Wirówki Wirówki nastołowe
Ta niezawodna wirówka do średnich i wysokowydajnych zastosowań łączy niezwykłą wszechstronność i pojemność zarówno dla probówek, jak i płyt z nadzwyczajną kompaktową powierzchnią. Adaptery i moduły adaptera mogą być układane w stosy, aż do uzyskania wymaganej wysokości, a następnie obniżone na uchwyty w prostokątnych kubłach. Stabilne plastikowe adaptery są solidnie skonstruowane i można je łatwo oczyścić, a nawet sterylizować w autoklawie w całości w przypadku zanieczyszczenia biologicznie aktywnym materiałem próbki.
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika wykrywa typ wirnika i ustawia maksymalną dozwoloną prędkość, zapewniając bezpieczeństwo
  • Szybkie, proste programowanie czasu, temperatura (modele chłodnicze) prędkości / RCF i wartości promienia
  • Do 35 programów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Zmotoryzowany zamek pokrywy
  • 5810 R: Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia; Chłodzenie w trybie standby utrzymuje komorę wirnika w ustawionej temperaturze, gdy pokrywa jest zamknięta