Drukuj
antymon ≥99.999% (metals basis), grudki ≤ 6 mm (0.2 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
11348.14EA 998 PLN
11348.14 11348.36 11348.22
antymon ≥99.999% (metals basis), grudki ≤ 6 mm (0.2 in)
antymon
Formuła: Sb
MW: 121,76 g/mol
Temp. Wrzenia: 1637 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 630 °C
Gęstość: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134030
Numer CAS: 7440-36-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-146-5
Jednostka: 2871
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00733