Drukuj
siarka ≥99%, flower, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
28256.296EA 374 PLN
28256.296
siarka ≥99%, flower, TECHNICAL
siarka
Formuła: S
MW: 32,07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113…119 °C
Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09142
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %