Drukuj
siarka ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
28260.234EA 216 PLN
28260.234
siarka ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
siarka
Formuła: S
MW: 32,07 g/mol
Temp. Wrzenia: 445 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113…119 °C
Gęstość: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085316
Numer CAS: 7704-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-722-6
Jednostka: 1350
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09142
Wspieramy Cię w zakresie produkcji i półprodukcji (scale-up)
Zapytaj o duże opakowania i ilości hurtowe, które nie są wykazane na tej stronie, skorzystaj z formularza zapytania indywidualnego
Poznaj nasze usługi
Pakiety specjalne i rozwiązania indywidualne
Dowiedz się więcej
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Ignition residue Max. 0.04 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
S (Sulphide) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Wspieramy Cię w zakresie produkcji i półprodukcji (scale-up)
Zapytaj o duże opakowania i ilości hurtowe, które nie są wykazane na tej stronie, skorzystaj z formularza zapytania indywidualnego
Poznaj nasze usługi
Pakiety specjalne i rozwiązania indywidualne
Dowiedz się więcej