Drukuj
Erbium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Scientific
40288.DHEA 6560 PLN
40288.DH 40288.DJ 40288.HF
Erbium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), pręty, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Erbium
Formuła: Er
MW: 167,26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010987
Numer CAS: 7440-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-160-1