Drukuj
złoto ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Scientific
14728.CBEA 10320 PLN
14728.CB 14728.BS 14728.BW
złoto ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
złoto
Formuła: Au
MW: 196,97 g/mol
Temp. Wrzenia: 2800 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1063 °C
Gęstość: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003436
Numer CAS: 7440-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-165-9
Klasyfikacja Merck : 12,04526