Drukuj
srebro ≥99.999% (metals basis), grudki, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
Dostawca: Thermo Scientific
11357.30EA 17110 PLN
11357.30 11357.09 11357.18
srebro ≥99.999% (metals basis), grudki, Premion® 1-7 mm (0.04-0.1 in)
srebro
For vapor deposition
Formuła: Ag
MW: 107,87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647