Drukuj
srebro ≥99.9985% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Scientific
12128.GHEA 5720 PLN
12128.GH 12128.FF 12128.FI
srebro ≥99.9985% (metals basis), folia, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
srebro
Formuła: Ag
MW: 107,87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647