Drukuj
srebro ≥99.9% (metals basis), płatek 80% <20 µm
Dostawca: Thermo Scientific
14755.09EA 883 PLN
14755.09 14755.50
srebro ≥99.9% (metals basis), płatek 80% <20 µm
srebro
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
Formuła: Ag
MW: 107,87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,08647