Drukuj
srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 0.6-2 µm
Dostawca: Thermo Scientific
41598.09EA 375 PLN
41598.09 41598.30 41598.18
srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 0.6-2 µm
srebro
Formuła: Ag
MW: 107,87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 961,9 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
ADR: 9,III