srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 1.3-3.2 µm
Dostawca: Thermo Scientific
41599.18EA
2060
PLN
41599.18
41599.09
41599.30
srebro ≥99.9% (metals basis), spherical powder APS 1.3-3.2 µm
srebro
Formuła:
Ag MW: 107,87 g/mol Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 961,9 °C Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003397 Numer CAS: 7440-22-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3 ADR: 9,III |