Drukuj
srebro ≥99.9% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Scientific
43081.FIEA 373 PLN
43081.FI 43081.GH
srebro ≥99.9% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
srebro
Formuła: Ag
MW: 107,87 g/mol
Temp. Wrzenia: 2212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-131-3
Klasyfikacja Merck : 12,08647