Drukuj
Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Dostawca: Thermo Scientific
00524.FIEA 2870 PLN
00524.FI 00524.FF
Hafn ≥99.5% (metals basis excluding Zr), folia (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Hafn
Formuła: Hf
MW: 178,49 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011032
Numer CAS: 7440-58-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4