Drukuj
Hafn ≥99.7% (trace metals basis excluding Zr), crystal bar milled chips (Zr ∼ 3%)
10204.14EA 1250 PLN
10204.14
Hafn ≥99.7% (trace metals basis excluding Zr), crystal bar milled chips (Zr ∼ 3%)
Hafn
Formuła: Hf
MW: 178,49 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011032
Numer CAS: 7440-58-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4