Drukuj

Hafn ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), proszek -60+325 mesh (max. 2-3.5% Zr)

Niebezpieczeństwo

10202.09EA 942 PLN
10202.09 10202.04
Hafn ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), proszek -60+325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Hafn
Formuła: Hf
MW: 178,49 g/mol
Temp. Wrzenia: 5400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2224 °C
Gęstość: 13,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011032
Numer CAS: 7440-58-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-166-4
Jednostka: 2545
ADR: 4.2,II
Klasyfikacja Merck : 12,04618

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR