Drukuj
tytan ≥99.2% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
10398.GWEA 1740 PLN
10398.GW 10398.GH
tytan ≥99.2% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
tytan
Formuła: Ti
MW: 47,88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1660 °C
Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610