Drukuj
tytan ≥99.6% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
35811.FIEA 810 PLN
35811.FI 35811.GH 35811.FF
tytan ≥99.6% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
tytan
Formuła: Ti
MW: 47,88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1660 °C
Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610