Drukuj
tytan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
42394.06EA 560 PLN
42394.06 42394.14
tytan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
tytan
Formuła: Ti
MW: 47,88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1660 °C
Gęstość: 4,5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610