Drukuj
tytan ≥99.5% (metals basis), proszek -60+100 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
43105.22EA 610 PLN
43105.22 43105.36
tytan ≥99.5% (metals basis), proszek -60+100 mesh
tytan
Formuła: Ti
MW: 47,88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3277 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1677 °C
Gęstość: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Jednostka: 2546
ADR: 4.2,III