Zirconium ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Scientific
00416.CBEA
2210
PLN
00416.CB
00416.BW
Zirconium ≥99.95% (metals basis), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Formuła:
Zr MW: 91,22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |