Drukuj
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), drut (max. 4.5% Hf), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Scientific
43334.G6EA 1760 PLN
43334.G6 43334.G2
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), drut (max. 4.5% Hf), Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Formuła: Zr
MW: 91,22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9