Drukuj
Tantal ≥99.95% (metals basis excluding Nb), folia, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Scientific
10355.FIEA 1980 PLN
10355.FI 10355.GH 10355.GW 10355.FF
Tantal ≥99.95% (metals basis excluding Nb), folia, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Tantalum
Formuła: Ta
MW: 180,95 g/mol
Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2996 °C
Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011252
Numer CAS: 7440-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5
Klasyfikacja Merck : 12,09223