Drukuj
Tantal ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Scientific
10356.FFEA 677 PLN
10356.FF 10356.GH 10356.FI
Tantal ≥99.95% (metals basis), folia, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Tantalum
Formuła: Ta
MW: 180,95 g/mol
Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2996 °C
Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011252
Numer CAS: 7440-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5
Klasyfikacja Merck : 12,09223