Tantal, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Scientific
40928.HBEA
14100
PLN
40928.HB
40928.FL
40928.GT
Tantal, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Tantalum
Formuła:
Ta MW: 180,95 g/mol Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2996 °C Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011252 Numer CAS: 7440-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5 Klasyfikacja Merck : 12,09223 |