Drukuj
Tantal ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
44923.BWEA 4920 PLN
44923.BW 44923.BS
Tantal ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
Tantalum
Formuła: Ta
MW: 180,95 g/mol
Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2996 °C
Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011252
Numer CAS: 7440-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5
Klasyfikacja Merck : 12,09223