Drukuj
Tantal ≥99.9% (metals basis), drut, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Scientific
45133.G1EA 499 PLN
45133.G1 45133.G6 45133.G5
Tantal ≥99.9% (metals basis), drut, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Tantalum
Formuła: Ta
MW: 180,95 g/mol
Temp. Wrzenia: 5429 °C
Temp. topnienia: 2996 °C
Gęstość: 16,69
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011252
Numer CAS: 7440-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5
Klasyfikacja Merck : 12,09223