Drukuj
Tantal (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), proszek, Puratronic® -325 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
10345.88EA 409 PLN
10345.88 10345.22 10345.14
Tantal (50 ppm Nb) ≥99.97% (metals basis), proszek, Puratronic® -325 mesh
Tantalum
Formuła: Ta
MW: 180,95 g/mol
Gęstość: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011252
Numer CAS: 7440-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II