Drukuj
molibden ≥99.95% (metals basis), proszek APS 3-7 µm
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
10030.A1EA 3500 PLN
10030.A1 10030.06 10030.18 10030.30
molibden ≥99.95% (metals basis), proszek APS 3-7 µm
molibden
Formuła: Mo
MW: 95,94 g/mol
Temp. Wrzenia: 5560 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2622 °C
Gęstość: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003465
Numer CAS: 7439-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III