Drukuj
molibden ≥99.7% (metals basis), grudki
Dostawca: Thermo Scientific
13242.22EA 469 PLN
13242.22 13242.36 13242.A3
molibden ≥99.7% (metals basis), grudki
molibden
Formuła: Mo
MW: 95,94 g/mol
Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2622 °C
Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003465
Numer CAS: 7439-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2
Klasyfikacja Merck : 12,06317