Drukuj
molibden, gauze woven from wire, twilled weave 165 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Scientific
42404.FLEA 1960 PLN
42404.FL 42404.GT
molibden, gauze woven from wire, twilled weave 165 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
molibden
Formuła: Mo
MW: 95,94 g/mol
Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2622 °C
Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003465
Numer CAS: 7439-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2
Klasyfikacja Merck : 12,06317