Drukuj
molibden ≥99.95% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Dostawca: Thermo Scientific
43996.8VEA 2230 PLN
43996.8V
molibden ≥99.95% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
molibden
Formuła: Mo
MW: 95,94 g/mol
Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2622 °C
Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003465
Numer CAS: 7439-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2
Klasyfikacja Merck : 12,06317