Drukuj
Kobalt ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
10945.BSEA 1930 PLN
10945.BS 10945.BW
Kobalt ≥99.995% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kobalt
Formuła: Co
MW: 58,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1495 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488