Drukuj
Kobalt ≥99.9% (metals basis), bryłki typ. 1.5 cm cubes low oxygen, vacuum remelted
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
12956.22EA 7460 PLN
12956.22
Kobalt ≥99.9% (metals basis), bryłki typ. 1.5 cm cubes low oxygen, vacuum remelted
Kobalt
Formuła: Co
MW: 58,93 g/mol
Temp. Wrzenia: 2870 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1495 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-158-0
Klasyfikacja Merck : 12,02488