Drukuj
żelazo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
00769.18EA 1410 PLN
00769.18
żelazo ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
żelazo
Formuła: Fe
MW: 55,85 g/mol
Temp. Wrzenia: 3000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1535 °C
Gęstość: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010999
Numer CAS: 7439-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-096-4
Klasyfikacja Merck : 13,05109