Nikiel ≥99% (metals basis excluding Co), proszek -100 mesh (max. 0.1% Co)
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00224.14EA
207
PLN
00224.14
00224.A1
00224.30
Nikiel ≥99% (metals basis excluding Co), proszek -100 mesh (max. 0.1% Co)
Nikiel
Formuła:
Ni MW: 58,69 g/mol Temp. Wrzenia: 2371 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1455 °C Gęstość: 8,9 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Numer CAS: 7440-02-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II |