Drukuj
Nikiel ≥99.9945% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
12042.FIEA 4730 PLN
12042.FI 12042.FF
Nikiel ≥99.9945% (metals basis), folia, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Nikiel
Formuła: Ni
MW: 58,69 g/mol
Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1453 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06582