Drukuj
Nikiel ≥99.999% (metals basis), proszek, Puratronic® (max. 100ppm C)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
12966.99EA 0 PLN
12966.99 12966.A1 12966.14 12966.22
Nikiel ≥99.999% (metals basis), proszek, Puratronic® (max. 100ppm C)
Nikiel
Formuła: Ni
MW: 58,69 g/mol
Temp. Wrzenia: 2371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1455 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II