Drukuj
Nikiel ≥99% (metals basis), pręty, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
39705.VBEA 2130 PLN
39705.VB 39705.BV
Nikiel ≥99% (metals basis), pręty, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Nikiel
Formuła: Ni
MW: 58,69 g/mol
Temp. Wrzenia: 3007 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1453 °C
Gęstość: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011137
Numer CAS: 7440-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-111-4
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06582