Nickel ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:7440-02-0
:
Wzór:Ni
Numer MDL:MFCD00011137
:58.69 g/mol
Indeks Mercka:12,06582
Temperatura wrzenia:3007 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia:1453 °C
Gęstość:8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:231-111-4
UN:3089
ADR:4.1,III
:GHS08
:GHS07
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pk InfoPkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 44821.FILocal Article Number: ALFA44821.FI
- Supplier Article Number: 44821.GHLocal Article Number: ALFA44821.GH
- Supplier Article Number: 44821.HPLocal Article Number: ALFA44821.HP