Drukuj
pallad ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 1.0 mm
Dostawca: Thermo Scientific
10280.CBEA 0 PLN
10280.CB 10280.BS 10280.BW
pallad ≥99.9% (metals basis), drut, Ø 1.0 mm
Palladium
Formuła: Pd
MW: 106,420 g/mol
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Klasyfikacja Merck : 12,07121