Drukuj
pallad ≥99.9% (metals basis), drut, hard, Ø 0.05 mm
Dostawca: Thermo Scientific
40730.G1EA 1030 PLN
40730.G1 40730.BW 40730.BU
pallad ≥99.9% (metals basis), drut, hard, Ø 0.05 mm
Palladium
Microelectronics, contacts
Formuła: Pd
MW: 106,420 g/mol
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6
Klasyfikacja Merck : 12,07121